주요 문서
ENA387772882
Enamine
1-(2-fluorophenyl)butane-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.18
MDL number:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c1-7(12)6-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
QAATXOWVMCBFEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120253
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120253
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)