주요 문서
ENA387772763
Enamine
2-(3-hydroxyphenoxy)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
MDL number:
Iupac Name
2-(3-hydroxyphenoxy)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6(9(10)12)13-8-4-2-3-7(11)5-8/h2-6,11H,1H3,(H2,10,12)
InChI key
XRQUGFQLEOLSEU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119961
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119961
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)