주요 문서
ENA387772597
Enamine
2-aminoquinoline-4-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.2
MDL number:
mp
218-218.5
Iupac Name
2-amino-4-quinolinecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-9-5-7(10(12)14)6-3-1-2-4-8(6)13-9/h1-5H,(H2,11,13)(H2,12,14)
InChI key
NMRWCMUREKFWON-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119560
Melting Point
218-218.5
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119560
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)