주요 문서
ENA387772506
Enamine
4-(methoxymethyl)piperidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.2
MDL number:
Iupac Name
4-(methoxymethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-10-6-7(9)2-4-8-5-3-7/h8-9H,2-6H2,1H3
InChI key
YHBKECYKQMGJMD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119366
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119366
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)