주요 문서
ENA379364416
Enamine
{bicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.67
MDL number:
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]hept-1-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-6-8-3-1-7(5-8)2-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI key
NOQQTKRMYUJOCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118915
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118915
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)