주요 문서
ENA379364236
Enamine
(5-ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.61
MDL number:
Iupac Name
(5-ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O.ClH/c1-2-4-7-8-5(3-6)9-4;/h2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
TWXCJSIMFSNTIQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118386
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118386
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)