주요 문서
ENA379364156
Enamine
2-phenylpyridin-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.67
MDL number:
Iupac Name
2-phenyl-3-pyridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2.ClH/c12-10-7-4-8-13-11(10)9-5-2-1-3-6-9;/h1-8H,12H2;1H
InChI key
WUUPIONDVKXCBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118133
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118133
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)