주요 문서
ENA379364072
Enamine
7-fluoro-6-methoxyisoquinolin-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.18
MDL number:
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxy-1-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C10H8FNO2/c1-14-9-4-6-2-3-12-10(13)7(6)5-8(9)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
MNYLLSMVYDGHNO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117841
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117841
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)