주요 문서
ENA379364040
Enamine
N-(2-fluorophenyl)ethane-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
Iupac Name
N-(2-fluorophenyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10FNO2S/c1-2-13(11,12)10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
MRTGYFRQZQCITC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116204
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116204
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)