주요 문서
ENA379363918
Enamine
1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.16
MDL number:
Iupac Name
1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H8F4O/c1-5(14)6-2-3-8(10)7(4-6)9(11,12)13/h2-5,14H,1H3
InChI key
VVMUNUHSORCOAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117377
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117377
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)