주요 문서
ENA379363901
Enamine
1H,4H,5H,7H-pyrano[3,4-b]pyrrol-7-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
Iupac Name
4,5-dihydropyrano[3,4-b]pyrrol-7(1H)-one
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c9-7-6-5(1-3-8-6)2-4-10-7/h1,3,8H,2,4H2
InChI key
GGCHOXAZSLTWIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112242
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112242
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)