주요 문서
ENA379363805
Enamine
5-(benzylsulfanyl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.31
MDL number:
Iupac Name
5-(benzylsulfanyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H12N2S/c13-12-7-6-11(8-14-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
InChI key
IYYBMHZDZXPAGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117115
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117115
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)