주요 문서
ENA379363593
Enamine
2-amino-N-methyl-2-phenyl-N-(thiolan-3-yl)acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.83
MDL number:
Iupac Name
2-amino-N-methyl-2-phenyl-N-tetrahydro-3-thienylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2OS.ClH/c1-15(11-7-8-17-9-11)13(16)12(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-12H,7-9,14H2,1H3;1H
InChI key
KZKREMUYAQSIQO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118314
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118314
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)