주요 문서
ENA375228364
Enamine
methyl 2-chloro-3-oxopentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.59
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-chloro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H9ClO3/c1-3-4(8)5(7)6(9)10-2/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
HQKDHMCNAMQTFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59729
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)