주요 문서
ENA375228146
Enamine
2-[3-(difluoromethyl)phenyl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
MDL number:
Iupac Name
[3-(difluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-9(11)7-3-1-2-6(4-7)5-8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
InChI key
KDYGLVQGRMDQBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116176
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116176
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)