주요 문서
ENA375228074
Enamine
{1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.22
MDL number:
Iupac Name
1,4-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C7H15N3/c8-5-7-6-9-1-3-10(7)4-2-9/h7H,1-6,8H2
InChI key
XFLLSEJNVPFMEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114540
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114540
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)