주요 문서
ENA375228048
Enamine
1-phenylbut-3-yn-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-3-butyn-2-one
Inchi Code
1S/C10H8O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI key
WUZGMAXWGIRPRC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115937
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115937
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)