주요 문서
ENA375228018
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)6-1-3-10-4-2-9-7(10)5-6/h2,4,6H,1,3,5H2,(H,11,12)
InChI key
MHUCACBKXQMSGS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114518
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114518
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)