주요 문서
ENA375227970
Enamine
4-bromo-1H-pyrazol-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.99
MDL number:
mp
59-60
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrazol-1-amine
Inchi Code
1S/C3H4BrN3/c4-3-1-6-7(5)2-3/h1-2H,5H2
InChI key
CUULXGYOJOXCHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115724
Melting Point
59-60
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115724
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)