주요 문서
ENA375227728
Enamine
[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.14
MDL number:
Iupac Name
[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine
Inchi Code
1S/C6H8F3N3/c1-12-3-4(2-10)5(11-12)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3
InChI key
QGLGYTXANSSOOG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115129
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115129
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)