주요 문서
ENA375227581
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.13
MDL number:
mp
46-48
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6(12)5-3-1-2-4-11-5/h1-4,6,12H
InChI key
BWVJLWLTQVSWDW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105263
Melting Point
46-48
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105263
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)