주요 문서
ENA375227535
Enamine
O-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}hydroxylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.15
MDL number:
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c9-8(10,11)7-3-1-6(2-4-7)5-13-12/h1-4H,5,12H2
InChI key
OSGYPUBYTWDYMZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114647
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114647
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)