주요 문서
ENA375227443
Enamine
2-(3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.79
MDL number:
mp
139-141
Iupac Name
2-(3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-2-7-13(8-3-1)9-6-11-14-10-4-5-12-15-14;/h1-3,7-8,14-15H,4-6,9-12H2;1H
InChI key
ONCFWIIRDYRLIX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115596
Melting Point
139-141
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115596
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)