주요 문서
ENA375227415
Enamine
2-(4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)quinoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.21
MDL number:
Iupac Name
2-(4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)quinoxaline
Inchi Code
1S/C11H7N5O2/c17-16(18)8-5-13-15(7-8)11-6-12-9-3-1-2-4-10(9)14-11/h1-7H
InChI key
HAENXKZHCAHQHL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115168
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115168
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)