주요 문서
ENA375227413
Enamine
N-methylpyrrolidine-3-sulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.69
MDL number:
mp
167-168
Iupac Name
N-methyl-3-pyrrolidinesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c1-6-10(8,9)5-2-3-7-4-5;/h5-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
CRGGNLRXPUGCNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115103
Melting Point
167-168
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115103
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)