주요 문서
ENA375227313
Enamine
2-(morpholin-3-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.71
MDL number:
Iupac Name
2-(3-morpholinyl)cyclohexanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c12-10-4-2-1-3-8(10)9-7-13-6-5-11-9;/h8-9,11H,1-7H2;1H
InChI key
NLTSJKCFLHSPJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109297
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109297
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)