주요 문서
ENA372574090
Enamine
1-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.23
MDL number:
Iupac Name
1-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-6(10)7-8(2,3)9(7,4)5/h7H,1-5H3
InChI key
FDQDDHZRPQVKAZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114450
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)