주요 문서
ENA372574049
Enamine
4-bromo-2-sulfanylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.09
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-sulfanylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrO2S/c8-4-1-2-5(7(9)10)6(11)3-4/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI key
ZHNJGPZUGQGIGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114300
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114300
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)