주요 문서
ENA372574027
Enamine
3-amino-N-ethyl-2,2-dimethylpropanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.22
MDL number:
Iupac Name
3-amino-N-ethyl-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C7H16N2O/c1-4-9-6(10)7(2,3)5-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI key
SDYOQWNQOQNURG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114266
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114266
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)