주요 문서
ENA372574013
Enamine
4-chloro-2-methyl-6-(pyridin-2-yl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.65
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-6-(2-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3/c1-7-13-9(6-10(11)14-7)8-4-2-3-5-12-8/h2-6H,1H3
InChI key
ZWHZRLMJZKIKGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114211
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114211
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)