주요 문서
ENA372573816
Enamine
2-chloro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.63
MDL number:
mp
35-39
Iupac Name
2-chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9ClO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
InChI key
COUZZRHRWFDSCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113614
Melting Point
35-39
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113614
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)