주요 문서
ENA372573753
Enamine
4-(cyclopentylcarbamoyl)thiophene-2-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.79
MDL number:
Iupac Name
4-[(cyclopentylamino)carbonyl]-2-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO3S2/c11-17(14,15)9-5-7(6-16-9)10(13)12-8-3-1-2-4-8/h5-6,8H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
SSYOEPBMCHBXKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113477
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113477
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)