주요 문서
ENA372573551
Enamine
[1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl)ethyl](methyl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.71
MDL number:
Iupac Name
1-(2,3-dihydrobenzofuran-2-yl)-N-methylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-8(12-2)11-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11;/h3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3;1H
InChI key
ZQWHVYBAENDVLK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113252
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113252
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)