주요 문서
ENA372573544
Enamine
2',3'-dihydrospiro[cyclopropane-1,1'-indene]-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.69
MDL number:
Iupac Name
2',3'-dihydrospiro[cyclopropane-1,1'-inden]-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N.ClH/c12-10-7-11(10)6-5-8-3-1-2-4-9(8)11;/h1-4,10H,5-7,12H2;1H
InChI key
XWLSPNMAUPKLTE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113116
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113116
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)