주요 문서
ENA372573283
Enamine
2-methyl-2-[(methylamino)methyl]propane-1,3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.19
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-2-[(methylamino)methyl]-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c1-6(4-8,5-9)3-7-2/h7-9H,3-5H2,1-2H3
InChI key
JPDWOAOVCHLDTO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112681
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112681
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)