주요 문서
ENA372573184
Enamine
2-amino-3-chloro-6-methylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
mp
131-133
Iupac Name
2-amino-3-chloro-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-3-5(9)7(10)6(4)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
YUABVKAESFPLEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102253
Melting Point
131-133
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102253
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)