주요 문서
ENA372573055
Enamine
6-fluoro-N,N-dimethylpyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.16
MDL number:
Iupac Name
N-(6-fluoro-2-pyridinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-10(2)7-5-3-4-6(8)9-7/h3-5H,1-2H3
InChI key
USAJMRIOONMYNR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112104
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112104
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)