주요 문서
ENA372572899
Enamine
octahydropyrano[3,4-b]thiomorpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.25
MDL number:
Iupac Name
octahydropyrano[3,4-b][1,4]thiazine
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-3-9-5-7-6(1)8-2-4-10-7/h6-8H,1-5H2
InChI key
OYZWONKHWLFYPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)