주요 문서
ENA372572882
Enamine
N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-5-yl)methyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.27
MDL number:
Iupac Name
N-[(4,6-dimethoxy-5-pyrimidinyl)methyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C11H15N5O2/c1-16-6-8(4-15-16)12-5-9-10(17-2)13-7-14-11(9)18-3/h4,6-7,12H,5H2,1-3H3
InChI key
XMUDUFJKKPEUTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111625
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111625
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)