주요 문서
ENA372572815
Enamine
2-(ethylsulfanyl)propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.2
MDL number:
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C5H9NS/c1-3-7-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
VVOIVFPLDQYDNZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111489