주요 문서
ENA372572358
Enamine
5-chloro-1-benzothiophene-3-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.16
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-1-benzothiophene-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H4Cl2O2S2/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(4-13-7)14(10,11)12/h1-4H
InChI key
OCOLHKPAUQGRME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101798
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101798
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)