주요 문서
ENA371464695
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-7-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-7-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c8-6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h4,6H,1-3,8H2,(H,9,10)
InChI key
WOALOICTMCSWHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77495
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77495
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)