주요 문서
ENA371464538
Enamine
2-(2,6-dimethylphenyl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.24
MDL number:
Iupac Name
2-(2,6-dimethylphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)6-7-11/h3-5H,6-7,11H2,1-2H3
InChI key
NVXJQKFBPRPHND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111094
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111094
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)