주요 문서
ENA371464224
Enamine
2-[4-(4-methylbenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]acetohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
312.39
MDL number:
Iupac Name
2-{4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1-piperazinyl}acetohydrazide
Inchi Code
1S/C13H20N4O3S/c1-11-2-4-12(5-3-11)21(19,20)17-8-6-16(7-9-17)10-13(18)15-14/h2-5H,6-10,14H2,1H3,(H,15,18)
InChI key
SFWJLGDQJCJPQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110773
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110773
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)