주요 문서
ENA371463796
Enamine
N-cyclopentyl-N-methylsulfamoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.69
MDL number:
Iupac Name
cyclopentyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C6H12ClNO2S/c1-8(11(7,9)10)6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
MGSFUELEYCQKFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110260
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)