주요 문서
ENA371463711
Enamine
2,2-dimethyl-1-(5-methylfuran-2-yl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.24
MDL number:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-(5-methyl-2-furyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-7-5-6-8(12-7)9(11)10(2,3)4/h5-6,9,11H,1-4H3
InChI key
BSFBBLKTFNJLHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108528
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108528
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)