주요 문서
ENA371463375
Enamine
(2,2-dimethylpropyl)(2-methylpropyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.27
MDL number:
Iupac Name
N-isobutyl-2,2-dimethyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H21N/c1-8(2)6-10-7-9(3,4)5/h8,10H,6-7H2,1-5H3
InChI key
QSJJIBZBFOFKES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109034
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)