주요 문서
ENA371463277
Enamine
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.08
MDL number:
Iupac Name
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFN2.ClH/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12;/h1-4H,11-12H2;1H
InChI key
XJKONWZODIAAMT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110510
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110510
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)