주요 문서
ENA371178383
Enamine
[(3-bromobutyl)sulfanyl]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.18
MDL number:
Iupac Name
[(3-bromobutyl)sulfanyl]benzene
Inchi Code
1S/C10H13BrS/c1-9(11)7-8-12-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChI key
OSLOPHWGPPAUMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97292
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97292
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)