주요 문서
ENA371177926
Enamine
1-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
323.35
MDL number:
Iupac Name
1-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H21NO6/c1-21-12-7-11(8-13(22-2)14(12)23-3)15(18)17-6-4-5-10(9-17)16(19)20/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
AUQCYIGGVULYII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107572
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107572
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)